Learn More
Abeba™ Chaussures 37630 Easy
La chaussure dotée de propriétés antistatiques comprend une doublure spéciale absorbant la transpiration pour que le pied respire.
63.95€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC |
---|---|
Couleur | Blanc |
Matériau | Cuir |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Matériau de la semelle | PUR |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15661118
|
Abeba™
37630/35 |
35 |
63.95€
1 paire |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15671118
|
Abeba™
37630/36 |
36 |
63.95€
1 paire |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15681118
|
Abeba™
37630/37 |
37 |
63.95€
1 paire |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15691118
|
Abeba™
37630/38 |
38 |
63.95€
1 paire |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15601128
|
Abeba™
37630/39 |
39 |
63.95€
1 paire |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15611128
|
Abeba™
37630/40 |
40 |
63.95€
1 paire |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15621128
|
Abeba™
37630/41 |
41 |
63.95€
1 paire |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15631128
|
Abeba™
37630/42 |
42 |
63.95€
1 paire |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15641128
|
Abeba™
37630/43 |
43 |
63.95€
1 paire |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15651128
|
Abeba™
37630/44 |
44 |
63.95€
1 paire |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15661128
|
Abeba™
37630/45 |
45 |
63.95€
1 paire |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15671128
|
Abeba™
37630/46 |
46 |
63.95€
1 paire |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15681128
|
Abeba™
37630/47 |
47 |
63.95€
1 paire |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15691128
|
Abeba™
37630/48 |
48 |
63.95€
1 paire |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
- Cuir lisse, perforé
- Blanc
- Semelle extérieure antidérapante en TPU
- Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3573)
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Sangle de talon pliable, réglable
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC | |
Cuir | |
PUR |
Blanc | |
Antidérapant | |
37630 |