Learn More
ABEBA™ Sabot de travail blanc OB Easy
Click to view available options
Dimensions:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Conditionnement:
1 paire
Description
- Qualité, confort, ajustement
- Conforme à la norme EN ISO20347 : 2012, OB SRC
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Semelle extérieure en TPU antidérapante
- Bon rembourrage
- Absorption d’énergie dans la surface du talon
- Microfibre blanche hydrofuge et résistante aux produits chimiques
- Bride de talon rabattable et réglable
- Traitement Sanitized
Spécification
Spécification
| Matériau de la boucle | Acier inox |
| Certifications/Conformité | CE EFR ISO20347: 2012, OB, A, E, FO, SRC, ESD |
| Type de bouchon | Bride de talon |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Microfibre |
| Nbre de boucles | 1 |
| Dimensions | 36 |
| Caractéristiques de la semelle | Antidérapant et résistant à l’abrasion, antistatique, absorbeur de chocs |
| Matériau de la semelle | Polyuréthane thermoplastique |
| Modèle | Sabots |
| Afficher plus |