Description
- Capturez et stockez les données à partir de n’importe quel compteur SevenCompact
- Imprimez ou exportez directement les données vers une application ouverte telle qu’Excel
Spécification
Spécification
| Description | Licence pH EasyDirect |
| Type | Logiciel pH EasyDirect |
| À utiliser avec (application) | Capturez et stockez les données à partir de n’importe quel appareil de mesure SevenCompact |