Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Racks pour boîtes de Petri Easyplate™
Pour augmenter l’espace de travail et transporter efficacement une grande quantité de boîtes de Petri.
Marque: Bel-Art™ SP Scienceware™ F18982-0209
222.85 EUR valable jusqu'au 2024-04-26
Utilisez le code promo "21699" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
En PC léger autoclavable et résistant aux produits chimiques.- Quatre canaux pouvant contenir des boîtes de Petri de 100 mm
- Bandes de retenue en silicone permettant de fixer chaque boîte de Petri ; Insertion et retrait facilités des groupes de boîtes sans perturber les boîtes supérieures ou inférieures
- Étiquettes latérales pour identifier des échantillons critiques
- Plaques insérées—milieu placé vers le haut—restant suspendues sans avoir besoin du support de la plaque inférieure
Spécification
Rack, boîte de Petri | |
Jaune | |
PC | |
Non | |
1/boîte |
Oui | |
Boîtes de Pétri (100 mm) | |
48 | |
Boîtes de Petri de 100 mm | |
241 mm |