Learn More
ECL Plex Goat anti-Rabbit IgG-Cy™ 5 Secondary Antibody, Cytiva
Marque: Life Science products Cytiva PA45012
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Host Species: Goat
Isotype: IgG
Species Reactivity: Rb
Western Blotting
Spécification
| IgG | |
| Cyanine5 | |
| 600 μg | |
| Purified |
| Monoclonal | |
| Goat | |
| Secondary | |
| IgG |