Learn More
Labcon Eclipse™ 10 μL Extra Long Graduated Pipette Tips with UltraFine™ Point
Fits Popular 10 μL Pipettors
Marque: Labcon 1037-960-006-9
Informations supplémentaires : Poids : 12.70060kg
Description
- Pointe de pipette
- Eclipse™ extra long
- Gradués à 2 μl et 10 μl
- Avec pointe UltraFine™
- Conviennent aux pipeteurs de 10 μl les plus appréciées
- Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène)
- Résine de polypropylène de classe USP VI
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
10 μl | |
Non stérile | |
Autoclavables | |
47,6 mm | |
Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène) | |
Cône UltraFine | |
96 cônes/rack | |
Conviennent aux pipeteurs de 10 µl les plus appréciées | |
Eclipse™ |
Sans filtre | |
Transparent | |
1,87 in | |
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD | |
Manipulation de liquides | |
96 cônes / rack, 10 racks/sachet, 10 sachets / boîte | |
Oui | |
Oui | |
Résine de polypropylène de classe USP VI |