Learn More
Labcon Cônes de pipette gradués Eclipse™ 10 μL avec pointe UltraFine™
GREENER_CHOICE
Conviennent aux pipettes de 10 μl appréciées
Marque:  Labcon 1038-265-000-9
Code produit. 16673902
  • 59.00€ / 1248 pièces
Expédition estimée: 11-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Pointe de pipette
  • Gradués à 2 μl et 10 μl
  • Avec pointe UltraFine™
  • Conviennent aux pipeteurs de 10 μl les plus appréciées
  • Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène)
  • Résine de polypropylène de classe USP VI
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Spécification
10 μl
Stérile
Autoclavable
31,4 mm
Exempt d’ATP, de RNases/DNases et d’endotoxines (apyrogène)
Irradiation électronique
1248 cônes/recharge Eclipse™ à faible gaspillage /10 recharges/boîte
Oui
Conviennent aux pipeteurs de 10 µl les plus appréciées
Eclipse™
2, 10 µl
Sans filtre
Transparent
1,23 in
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformité
Manipulation de liquides
Gradués, cône UltraFine
1248 cônes/recharge Eclipse™ à faible gaspillage
Oui
Oui
Résine en polypropylène