Learn More
Labcon™ Cônes de pipette Eclipse™ de 20 μl pour pipettes LTS Rainin™
Faible force de montage et d’éjection inférieure à 3 kg
Marque: Labcon™ 1011-700-006-9
Informations supplémentaires : Poids : 0.77560kg
Description
- Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines (apyrogènes)
- Résine de polypropylène USP de classe VI
- Autoclavable
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
20 μl | |
Non stérile | |
Autoclavable | |
48,3 mm | |
Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines | |
Rack empilé | |
960 cônes/portoir ; 10 portoirs/boîte | |
Oui | |
Non | |
Résine en polypropylène |
Sans filtre | |
Transparent | |
1,9 in | |
ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, USP classe VI | |
Manipulation de liquides | |
Pointe UltraFine | |
Oui | |
Pipeteurs de type LTS Rainin™ de 20 μl | |
Eclipse™ |