Learn More
Lauda™ Bain thermostatique d’étalonnage ECO REJ 1225 G avec fiche CEE7/7
Bain thermostatique d’étalonnage doté de la technologie de microprocesseur la plus récente et d’un système de refroidissement intégré
Marque:  Lauda™ L002848
Informations supplémentaires : Poids : 30.40000kg
Code produit. 16852360
  • 9440.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-07-2024
Description
  • Affichage TFT en couleur pour l’indication simultanée de valeurs réelles / définies, l’illustration graphique du profil de température
  • Navigation conviviale dans les menus en langage clair
  • Entrée facile via le curseur et les touches
  • Touche Tmax supplémentaire pour la protection contre la surchauffe
  • Contrôleur continu entièrement électronique avec action PID
  • Classe de sécurité III pour une utilisation avec les liquides inflammables et non inflammables
  • Coupure en cas de surchauffe réglable par menu
  • Pompe Vario à six niveaux de performances réglables
  • Contrôle aisé du débit entre circulation interne et circulation externe pendant le fonctionnement sans contact avec le bain
  • Interface USB en standard
  • Possibilité de mise à niveau avec un module d’interface (module analogique, de contact, RS 232/485, Profibus, Ethernet-USB)
  • Possibilité de mise à niveau avec le module Pt 100/LiBus pour contrôle externe et télécommande via la console de commande
  • Le programmateur avec 150 segments de température/temps peut être séparé en cinq programmes
  • Construction à 2 chambres pour un niveau constant dans la chambre thermostatique
  • Réglage vertical de la hauteur de débordement de la chambre thermostatique
  • Cuve de bain en acier inox avec vanne de vidange
  • Refroidissement du condenseur
  • Air
  • Caractéristiques techniques :
    • Plage de températures de fonctionnement : -25 à 200°C
    • Plage de température ambiante : 5 à 40°C
    • Puissance de chauffage max. : 2,6 kW
    • Puissance max. : 2,9 kW
    • Consommation électrique : 13 A
    • Volume de bain min. / max : 9,3 à 12 L
    • Dimensions de la cuve (Ø x H) : 150 x 200 mm
    • Dimensions globales (l x P x H) : 250 x 435 x 624 mm
    • Alimentation : 230 V, 50 Hz
    • Fiche d’alimentation : cordon d’alimentation avec fiche inclinée (CEE7/7)
    • Puissance de refroidissement :
      • 20°C (2), éthanol ; 0,3 kW
      • 0°C (2), éthanol ; 0,24 kW
      • -20°C (2), éthanol ; 0,09 kW
      • -25°C (2), éthanol ; 0,04 kW
    • Accessoire standard :
      • Deux bouchons à vis, deux bouchons de fermeture
  • Spécification
    Spécification
    230 V