Learn More
SHIELD Scientific ecoSHIELD™ Eco Nitrile PF 250
Code produit. 17872224
Encompass_Preferred
Click to view available options
Dimensions:
XS
Petit
Moyen
Grand
XL
Code produit. 17872224
Marque: SHIELD Scientific 62 5121_10
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
ECO-logic and ECO-nomic laboratory glove. ecoSHIELD™ Eco Nitrile PF 250 provides comfort and protection due to twinSHIELD™ Technology and additional length.
  • Protective glove, laboratory glove
  • Category III PPE glove (PPE Regulation (EU) 2016/425)
  • Complex Design - For mortal and irreversible risks
  • Class 1 MDR glove (Regulation (EU) 2017/745)
  • Powder-free green/white nitrile glove
  • twinSHIELD™ double-walled protection
  • Ambidextrous
  • 250 mm / 0.10 mm (ISO 21420:2020+A1:2022)
  • Biological risk (ISO 374-5:2016 VIRUS)
  • AQL 0.25 (ISO 374-2:2019 Level 3)
  • Viral penetration test (ISO 16604:2004 Procedure B)
  • Chemical risk (ISO 374-1:2016+A1:2018 - Type B JKPT)
  • Waterproof and for low chemical protection
  • Tested for chemical permeation (EN 16523-1:2015+A1:2018)
  • Type I hypersensivity eliminated - Type IV hypersensivity reduced
Spécification
Certifications/Conformité AQL 0.25
Certifications / conformité (Europe) PPER (EU) 2016/425, ISO 21420:2020, EN455-2:2015, ISO 374-1:2016-A1:2018
Accelerator Free No
Applications Laboratory
AQL 0.25
Couleur Green
Jetable Single-use
Finition externe Fingertip Textured
Finger Thickness (English) 6.7 mil
Finger Thickness (Metric) 0.17 mm
Latex Free Yes
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 3.9 mil
Palm Thickness (Metric) 0.10 mm
Poudré Powder Free
Type de produit Nitrile Gloves
Dimensions XS
Stérilité Non-sterile
Épaisseur (impériale) 3.1 mil
Épaisseur (métrique) 0.08 mm
Type de manchette de gant Beaded
Longueur (impériale) 9.85 in.
Longueur (métrique) 250 mm
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.