Learn More
Eutech™ pH-mètre EcoTestr
Code produit. p-9582008
Click to view available options
Calibration Points:
1
3
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 10462215
Marque: Eutech™ 01X460901
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Eutech™ offre une large gamme de pH-mètres et d’électrodes qui mesurent les valeurs de pH dans différentes applications pédagogiques, industrielles et de laboratoire.
Le leader du marché a le plaisir de vous présenter EcoTestr pH 1 et pH 2 – une nouvelle gamme de testeurs de pH de grande qualité et présentant un excellent rapport qualité/prix, conçus pour des mesures de pH en toute simplicité. Précis et faciles à utiliser, ces appareils permettent de vérifier rapidement le pH dans les domaines de la culture hydroponique, de l’aquaculture, de l’agriculture, pour les piscines, les tâches de laboratoire de routine et autres applications pour les eaux/les eaux usées.
Caractéristiques :
  • Gamme de pH complète, de 0.0 à 14.0
  • Étalonnage et reconnaissance automatiques du tampon
  • Étanche IP67 – Le testeur flotte sur l’eau, ce qui permet sa récupération aisée
  • Longue durée de vie du capteur – Remplacement des capteurs inutile
  • Aucun outil nécessaire pour remplacer les piles dans leur compartiment encliquetable
  • La fonction Hold (Maintien) gèle temporairement les valeurs affichées afin de faciliter l’enregistrement
  • Bouchon de protection du capteur qui peut être dédoublé afin de contenir des échantillons ou une solution d’étalonnage
Applications
Aquariums et aquaculture, cultures hydroponiques, piscines, bains à remous et bains chauds, travaux de laboratoire et formation, traitement des eaux usées, surveillance de l’environnement
Caractéristiques
  • Gamme de pH : pH de 0.0 à 14.0
  • Résolution : pH 0.1
  • Précision : pH ±0.1
  • Points d’étalonnage de pH : 1 (Auto)
  • Température de fonctionnement : 0 à 50°C
  • Mémoire non volatile : Oui
  • Fonction Hold (Maintien) : Oui
  • Arrêt automatique : 8.5 minutes après la pression sur la dernière touche
  • Écran LCD : 3 ½ chiffres avec signalisation
  • Puissance : Piles miniatures alcalines A76 4 X 1.5 V
  • Indice de protection : Étanche IP67
  • Dimensions ; poids : Boîte : 24.5 cm x 13.5 cm x 4.5 cm ; 137 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description EcoTestr pH 1 étanche, testeur sans compensation automatique de la température, étalonnage en 1 point
Précision (pH) ± 0,1
À utiliser avec (application) Pour pH 1
Measurement Modes pH
Étalonnage Automatique
Gamme (pH) 0 à 14
Résolution (pH) 0,1
Calibration Points 1
Indice IP IP67
Type de batterie Alcaline A76/LR44
Autonomie de la batterie 250 heures