missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ EDG2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 30535284
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30535284 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30535284 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA5149501

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Goat Polyclonal Antibody

Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.

EDG2 belongs to a family of G-protein coupled receptors whose ligands are lysophospholipids There are eight known members of the EDG receptor family and they are implicated in mediating growth-related effects such as induction of cellular proliferation, alterations in differentiation and survival, and suppression of apoptosis. They also evoke cellular effector functions that are dependent on cytoskeletal responses such as contraction, secretion, adhesion and chemotaxis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène EDG2
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.5 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with trehalose and no preservative
Expression LPAR1
Numéro d’ordre du gène Q92633
Alias de gène AI326300; Edg2; edg-2; endothelial differentiation lysophosphatidic acid G-protein-coupled receptor 2; endothelial differentiation, lysophosphatidic acid G-protein-coupled receptor, 2; Gpcr26; Gpcr91; GPR26; G-protein coupled receptor 26; Kdt2; LPA receptor 1; LPA1; LPA-1; LPAR1; Lysophosphatidic acid receptor 1; lysophosphatidic acid receptor Edg-2; Mrec1.3; rec.1.3; rec1.3; ventricular zone gene 1; Vzg1; vzg-1
Symboles de gène(s) LPAR1
Espèces hôtes Goat
Immunogène E. coli-derived recombinant human LPAR-1 CD33 protein containing the sequences for the four extracellular domains, amino acids (aa) 1-50, aa112-125, aa190-205 and aa281-294.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1902
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Lyophilized
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.