Learn More
Ansell Gants en polyester à revêtement en polyuréthane EDGE™ 48-125
Code produit p-7162807 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Conditionnement:
12 paires
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
16317721 6 12 paires
16327721 7 12 paires
16337721 8 12 paires
16347721 9 12 paires
16357721 10 12 paires
16367721 11 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 16317721 Fournisseur Ansell Code fournisseur 48125060
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le revêtement en polyuréthane sur la paume et les doigts offre un niveau élevé de résistance à l’abrasion, ainsi que des capacités de préhension améliorées.
  • Niveau EN 4 de résistance à l’abrasion
  • Résistance aux déchirures
  • Bonne prise en main pour une meilleure productivité
  • Indique rapidement la contamination par les saletés
  • Structure transparente pour garantir le confor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 4
Certifications/Conformité CE Category II, ANSI/ISEA 105-2024 Cut Level A1, ANSI/ISEA 105-2024 Abrasion Level 4, ANSI/ISEA 105-2024 Puncture Level 2, EN 388:2016 4131, EN 388:2016 4121A, EN ISO 21420:2020, REACH
Certifications / conformité (Europe) EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie ll ; conforme à REACH
Chemotherapeutic Rated No
Structure Maille sans coutures
Coating Material Polyuréthane
Couleur Blanc
Finition externe Non texturés
Hand Spécifique
Matériau Polyester
Type de produit Gants sans coutures
Dimensions 6
À utiliser avec (application) Inspection, manipulation générale et conditionnement
Sexe Unisex
Type de manchette de gant Tricoté
Grip Design Smooth
Matériau de revêtement Polyester
Séries 48-125
Yarn Gauge 15
Longueur (impériale) 8.46 to 10.63 in.
Longueur (métrique) 215 to 270 mm
Gamme de produits EDGE