Learn More
Ansell Gants de travail de protection de coupe EDGE 48-700
Code produit 30259526 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
9
Conditionnement:
12 paires
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
30259526 9 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30259526 Fournisseur Ansell Code fournisseur 48700090
Expédition estimée: 03-12-2026
Gants de taille moyenne résistants à la coupe et à l’abrasion, offrant un grand confort et dextérité.
  • Dextérité accrue : Ces gants confortables à haute dextérité sont conçus avec une doublure sans couture et un poignet tricoté pour garantir un bon niveau de flexibilité et d’ajustement ajusté, et peuvent aussi être portés en sous-gant
  • Durabilité améliorée : EDGE™ Les gants de travail 48-700 de protection contre les coupures possèdent un entrejambe renforcé pour le pouce, ce qui augmente la résistance à l’abrasion et la durée de vie
  • Conformité à la manipulation des aliments : De plus, ces gants alimentaires respectent les exigences de la FDA en matière de manipulation alimentaire ainsi que le Règlement de la Commission (CE) n° 1935/2004 ainsi que le Règlement (CE) n° 2023/2006 relatif aux bonnes pratiques de fabrication (GMP) pour les matériaux et articles destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Coating Material Sans revêtement
Couleur Gris
Cut Resistance Rating Niveau C
Hand Spécifique
Latex Free Oui
Matériau Polyéthylène, Laine enveloppée, Fibre de verre, Spandex, Polyester
Type de produit Gants industriels
Dimensions 9