Description
- Très résistant
- Le revêtement en mousse nitrile offre une résistance à l’abrasion et une adhérence
- Un liner respirant offre un haut niveau de confort pour les utilisateurs finaux
- Prise sécurisée dans des environnements secs et légèrement huileux
- Fait d’une doublure sans couture,
- Alternative au cuir robuste et aux gants en polyuréthane trempés par la paume résistants à la coupe
- Autoautomobile, construction, fabrication de verre, machines, équipements, fabrication de métal
Specifications
Specifications
| Taux d’abrasion ANSI | ANSI 5 |
| Certifications / conformité (Europe) | CE, EN 420:2003, A1:2009, Catégorie II |
| Structure | Tricoté |
| Coating Material | Mousse nitrile |
| Couleur | Gris, Noir |
| Cut Resistance Rating | ANSI A3 |
| Hand | Specific |
| Latex Free | Yes |
| Matériau | Foam Nitrile |
| Type de produit | Gants résistants à la coupure |
| Show More |