Learn More
Ansell EDGE™ 48-707 Gants résistants aux coupures et à l’abrasion
Code produit 18866155 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
Conditionnement:
144 paires
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
18866155 10 144 paires
18826155 6 144 paires
18836155 7 144 paires
18846155 8 144 paires
18856155 9 144 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 18866155 Fournisseur Ansell Code fournisseur 4870710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1086.75€
    1039.84€ / 144 paires
    Économisez 46.91€
    4% de réduction
Expédition estimée: 28-12-2026
Gants de sécurité abordables, offrant une excellente adhérence ainsi qu’une résistance aux coupures et à l’abrasion.
  • Protection avancée : EDGE™ Les gants 48-707 résistants à la coupe et à l’abrasion fournissent ANSI le niveau de coupe A6 et le niveau de coupe EN 388 ISO niveau de coupe F, ce qui offre un très haut niveau de protection contre la coupure
  • Prise accrue et dextérité : Grâce à leur revêtement en PU de paume, ces gants protecteurs combinent une bonne prise en main et une bonne dextérité, et conviennent aux environnements secs ou légèrement huileux
  • Risques réduits : De plus, EDGE™ les gants 48-707 répondent aux besoins de protection contre les décharges électrostatiques et disposent de capacités antistatiques.
  • Fonctionnalités supplémentaires : Ces gants gris de protection des mains possèdent également une doublure sans couture et un poignet tricoté, qui offrent un ajustement solide pour les applications nécessitant une forte résistance à la coupure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Coating Material Polyuréthane
Couleur Noir
Cut Resistance Rating Niveau F
Hand Spécifique
Latex Free Oui
Matériau Polyester, Fibre de verre, Spandex, Nylon, HPPE
Type de produit Gants industriels
Dimensions 10