Description
- Le revêtement NBR intégral par immersion garde les mains sèches et confortables lors de la manipulation de pièces et d'outils huileux.
- La paume texturée améliore la prise en main
- La doublure sans couture est confortable et flexible.
- Le poignet élastique tricoté assure un maintien sûr.
Spécification
Spécification
| Certifications / conformité (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie II |
| Structure | Maille sans coutures |
| Coating Material | Nitrile |
| Couleur | Noir, Gris |
| Finition externe | Non texturés |
| Hand | Spécifique |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Fibre de verre, Polyéthylène, Spandex |
| Type de produit | Gants enduits par trempage |
| Dimensions | 9 |
| Afficher plus |