Learn More
Edoxaban, Mikromol™
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
Description
Edoxaban
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Edoxaban |
| CAS | 480449-70-5 |
| Noms d’analytes ou de composants | Edoxaban |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C24 H30 Cl N7 O4 S |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Ethanediamide, N1-(5-chloro-2-pyridinyl)-N2-[(1S,2R,4S)-4-[(dimethylamino)carbonyl]-2-[[(4,5,6,7-tetrahydro-5-methylthiazolo[5,4-c]pyridin-2-yl)carbonyl]amino]cyclohexyl]-, Ethanediamide, N-(5-chloro-2-pyridinyl)-N'-[(1S,2R,4S)-4-[(dimethylamino)carbonyl]-2-[[(4,5,6,7-tetrahydro-5-methylthiazolo[5,4-c]pyridin-2-yl)carbonyl]amino]cyclohexyl]- (9CI), DU 176, Edoxaban, N-(5-Chloropyridin-2-yl)-N'-[(1S,2R,4S)-4-[(dimethylamino)carbonyl]-2-[[(5-methyl-4,5,6,7-tetrahydrothiazolo[5,4-c]pyridin-2-yl)carbonyl]amino]cyclohexyl]ethanediamide, N1-(5-Chloro-2-pyridinyl)-N2-[(1S,2R,4S)-4-[(dimethylamino)carbonyl]-2-[[(4,5,6,7-tetrahydro-5-methylthiazolo[5,4-c]pyridin-2-yl)carbonyl]amino]cyclohexyl]ethanediamide |
| Formule InChI | InChI=1S/C24H30ClN7O4S/c1-31(2)24(36)13-4-6-15(27-20(33)21(34)30-19-7-5-14(25)11-26-19)17(10-13)28-22(35)23-29-16-8-9-32(3)12-18(16)37-23/h5,7,11,13,15,17H,4,6,8-10,12H2,1-3H3,(H,27,33)(H,28,35)(H,26,30,34)/t13-,15-,17+/m0/s1 |
| SMILES | CN(C)C(=O)[C@H]1CC[C@H](NC(=O)C(=O)Nc2ccc(Cl)cn2)[C@@H](C1)NC(=O)c3nc4CCN(C)Cc4s3 |
| Nom IUPAC | N-(5-chloropyridin-2-yl)-N'-[(1S,2R,4S)-4-(dimethylcarbamoyl)-2-[(5-methyl-6,7-dihydro-4H-[1,3]thiazolo[5,4-c]pyridine-2-carbonyl)amino]cyclohexyl]oxamide |
| Afficher plus |