Learn More
Melford EDTA 0.5M Solution pH 8.0
Code produit. 30018248
Click to view available options
Quantité:
250 ml
Conditionnement:
250mL
Code produit. 30018248
Marque: Melford E14000250.0
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
  • Soluble in: Water
  • Store at: 2-8°C
Spécification
Nom chimique ou matériau EDTA 0.5 M Solution pH 8.0
CAS 6381-92-6, 1310-73-2, 7732-18-5
Quantité 250 ml