Learn More
Ampoule de solution volumétrique concentrée en EDTA, Reagecon
Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
1 ampoule
Description
- Utiliser pour faire 1 l de 0,1 M (0,2 N) d’EDTA (sel disodique)
- Titrant, titrant standard, solution standard, solution standardisée, étalon de référence, matériau de référence
- Précis, stable, reproductible et entièrement factorisé.
- Les titrations effectuées avec ce produit présentent une stœchiométrie définie, sont quantitatives, établissent un équilibre définitif et rapide et fournissent des résultats sans ambiguïté.
- La stabilité est prouvée (ouverte ou non ouverte) pour la durée de conservation de ce produit.
- Lorsque le produit est dilué avec précision pour un litre dans une fiole jaugée, il peut ensuite être utilisé comme solution volumétrique analytique, selon une spécification de ±0,2 %.
- Le produit doit être dilué avec précision dans un litre, dans une fiole jaugée dans des conditions de température contrôlée, pour des performances optimales.
- Le produit est un réactif de concentration connue, qui est distribué d'une burette ou d'un autre appareil de distribution à un échantillon (analyte), jusqu'à ce qu'une réaction entre les deux liquides soit jugée complète.
- Peut être utilisé pour les titrations manuelles ou les titrations automatiques afin de déterminer les points d'extrémité par détection de plusieurs propriétés.
Spécification
Spécification
| Description | Accuracy 0.2% |
| Conditionnement | Ampoule |
| Forme physique | Liquide |
| Concentration | 0.1 M |
| Technique | Titration |
| Quantité | 1 ampoule |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- EDTA (Disodium Salt) TO MAKE ON DILUTION 1L OF 0.2N (0.1M) SOLUTION
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: edetic acid, sodiumhydroxide