Learn More
Sel EDTA diNa 0,005 M pour utilisation en laboratoire et titrations, Chem Lab
Code produit. 13360229
Click to view available options
Quantité:
5 l
Conditionnement:
5L
Code produit. 13360229
Marque: Chem-Lab CL05.0518.5000
Spécification
Couleur Incolore
CAS 6381-92-6
Point d’ébullition 100°C
Point de fusion 0°C
Concentration 0.005 M
Densité 1 g/mL
Poids moléculaire (g/mol) 372.24
Conditionnement Polyéthylène
Traçabilité au NIST Reference standards acc. NIST SRM 915b
Quantité 5 l
Forme physique Liquide