Learn More
Edwards Filtres séparateurs de vapeur d’huile à échappement pour pompe à vide à palettes
Capture la vapeur d’huile à la sortie de la pompe lorsqu’il est utilisé avec les pompes à palettes RV
Marque:  Edwards A46229000
Code produit. 10034970
  • 614.35€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Includes: Fournie avec une pince NW25, un anneau de centrage, un joint torique et un adaptateur NW25 3/4 po.
Description
Description
Capture la vapeur d’huile à la sortie de la pompe lorsqu’il est utilisé avec les pompes à palettes RV
L’éjection de l’huile dans l’atmosphère pendant l’utilisation du ballast à gaz ou des débits de gaz élevés de la pompe peut être évitée.
  • Moitié inférieure blanche semi-transparente pour la surveillance du niveau d’huile
  • Le limiteur de pression intégré s’ouvre si l’élément d’huile est bloqué
  • Neutralisez l’odeur de la vapeur d’huile
  • Le limiteur de pression intégré s’ouvre si l’élément d’huile se bloque
  • Efficace à 99,999 % d’après le test DOP
  • Anti-azoture
Utilisez les kits de retour d’huile en option pour réduire l’entretien du niveau d’huile et économiser l’huile de la pompe
Certifications
Conforme à la COSHH et aux réglementations en matière de santé et de sécurité
Spécification
Spécification
Pompes de modèle RV12, E2M18
Pince NW25, anneau de centrage, joint torique, adaptateur BSP NW25 0,75 po
Filtre séparateur de brouillard d’huile