Learn More
Invitrogen™ EEF2K Recombinant Human Protein
EEF2K is a highly conserved serine/threoning kinase in the calmodulin signaling pathway.
634.00€ - 7890.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_037434 |
---|---|
Formule | 50mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% Glycerol |
Conditions de stockage | Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
État réglementaire | RUO - research use only |
Alias de gène | EEF2K, eEF-2K |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10046532
|
Invitrogen™
PV4559 |
10μg |
634.00€
10µg |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15458673
|
Invitrogen™
PR8535A |
100μg |
1826.00€
100µg |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15418733
|
Invitrogen™
PV4560 |
1mg |
7890.00€
1mg |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
EEF2K activity is increased in cancers, including breast cancer.
Spécification
NP_037434 | |
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. | |
EEF2K, eEF-2K | |
Human | |
GST Tag |
50mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% Glycerol | |
RUO - research use only | |
Alpha Kinase Family | |
Recombinant | |
E. coli |