Learn More
Thermo Scientific Chemicals Efaproxiral sodique, 98 %
Code produit 15556006 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15556006 250 mg 250mg
15546006 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15556006 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 460102500
CAS: 170787-99-2 | C20H22NNaO4 | 363.38 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 170787-99-2
Formule moléculaire C20H22NNaO4
Poids moléculaire (g/mol) 363.38
Clé InChI SWDPIHPGORBMFR-UHFFFAOYSA-M
Synonyme efaproxiral sodium, sodium 2-4-2-3,5-dimethylphenyl amino-2-oxoethyl phenoxy-2-methylpropanoate, rsr 13 sodium, unii-3l83qp52xi, rsr13 sodium, efaproxiral sodium usan, rsr-13
CID PubChem 2725048
Nom IUPAC Sodium ; 2-[4-[2-(3,5-diméthylanilino)-2-oxoéthyl]phénoxy]-2-méthylpropanoate
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)NC(=O)CC2=CC=C(C=C2)OC(C)(C)C(=O)[O-])C.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Efaproxiral sodium
Perte à la dessiccation 13% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Quantité 250 mg
Poids de la formule 363.38
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Efaproxiral sodium
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.