missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ eIF2b beta Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 13209738
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
13209738 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 13209738 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA522295

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: 293T, A431, HeLa, HepG2, Molt-4, Raji. Predicted reactivity: Mouse (96%), Rat (94%), Zebrafish (85%), Rabbit (98%), Chicken (90%), Rhesus Monkey (98%), Bovine (98%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

eIF2b beta is the beta subunit of eukaryotic initiation factor-2B (EIF2B). EIF2B is involved in protein synthesis and exchanges GDP and GTP for its activation and deactivation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène eIF2b beta
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.43 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule 0.1M tris glycine with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Expression Eif2b2
Numéro d’ordre du gène P49770
Alias de gène AA409345; C85417; EIF2B; eIF-2B GDP-GTP exchange factor subunit beta; Eif2b2; EIF2BB; EIF-2Bbeta; eukaryotic translation initiation factor 2B subunit beta; eukaryotic translation initiation factor 2B, subunit 2 (beta, 39kD); eukaryotic translation initiation factor 2B, subunit 2 beta; eukaryotic translation initiation factor 2B, subunit 2 beta, 39kDa; S20I15; S20III15; translation initiation factor eIF-2B subunit beta
Symboles de gène(s) Eif2b2
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human EIF2B beta. The exact sequence is proprietary.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 8892
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.