missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ eIF4E3 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 16679644
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16679644 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16679644 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA5103195

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total EIF4E3.

EIF4E3 belongs to the EIF4E family of translational initiation factors that interact with the 5-prime cap structure of mRNA and recruit mRNA to the ribosome.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène eIF4E3
Applications Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Expression Eif4e3
Numéro d’ordre du gène Q8N5X7, Q9DBB5
Alias de gène 1300018P11Rik; AI451927; eIF4E type 3; eIF-4E type 3; Eif4e3; eIF-4E3; eIF4E-3; eukaryotic translation initiation factor 4E class III; eukaryotic translation initiation factor 4E family member 3; eukaryotic translation initiation factor 4E member 3; eukaryotic translation initiation factor 4E type 3; eukaryotic translation initiation factor-3; wu:fc31f11; wu:fd15f11; zgc:92189; zgc:92189 protein
Symboles de gène(s) Eif4e3
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthesized peptide derived from human EIF4E3(Accession Q8N5X7), corresponding to amino acid residues V88-V138.
Méthode de purification Affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 297481, 317649, 66892
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.