missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ eIF4ENIF1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 15799630 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15799630 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15799630 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA551680

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: SPLEKDSDGL RLLGGRRIGS GRIISARTFE KDHRLSDKDL RDLRDRDRER DFKDKRFRRE FGDSKRVFGE RRRNDSYTEE EPEWFSAGPT SQSETIELTG FDDKILEEDH KGRKRTRRRT ASVKEGIVEC NGGVAEEDEV E Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 99%, Rat - 98%.

The protein encoded by this gene is a nucleocytoplasmic shuttle protein for the translation initiation factor eIF4E. This shuttle protein interacts with the importin alpha-beta complex to mediate nuclear import of eIF4E. It is predominantly cytoplasmic; its own nuclear import is regulated by a nuclear localization signal and nuclear export signals. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène eIF4ENIF1
Applications Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Concentration 0.3 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Expression EIF4ENIF1
Numéro d’ordre du gène Q9NRA8
Alias de gène 2610509L04Rik; 4E-T; A930019J01Rik; AA410001; AU021239; Clast4; D11Ertd166e; eIF4E transporter; EIF4ENIF1; eIF4E-transporter; Eukaryotic translation initiation factor 4E nuclear import factor 1; eukaryotic translation initiation factor 4E transporter; Eukaryotic translation initiation factor 4E transporter-like protein; FLJ21601; FLJ26551; OTTHUMP00000063276; RGD1560908
Symboles de gène(s) EIF4ENIF1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant protein corresponding to Human eIF4ENIF1. Recombinant protein control fragment (Product #RP-91485).
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 56478
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.