Learn More
Agilent BioTek Laveur pour microplaques/distributeur EL406
Capacité de lavage rapide et complet des plaques grâce au collecteur breveté Dual Action
Marque:  Agilent BioTek 406PSU0SB-SN
Code nomenclature Nacres: NB.86
Informations supplémentaires : Poids : 14.50000kg
Code produit. 17287889
  • sur devis / 1 pièce
Expédition estimée: 15-10-2024
pour voir le stock disponible 
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Description
Description
Le distributeur laveur BioTek EL406 est un instrument compact offrant un lavage rapide et complet des plaques avec trois distributeurs de réactifs. Les capacités EL406 comprennent le lavage et la distribution pour les dosages standard, ainsi que les protocoles de séparation biomagnétique et de filtration sous vide.
Le collecteur double action optimise le lavage pour les monocouches à cellules adhérentes. Ultrasonic Advantage breveté empêche les blocages dans les tubes du collecteur avant le lavage, afin de réduire les erreurs de dosage. Ce distributeur laveur de plaque modulaire offre une flexibilité avec la pompe à seringue et les distributeurs de pompes péristaltiques, et permet le lavage des plaques, sur une seule plateforme.
Certifications
Marquage CE ; homologation ETL
Spécification
Spécification
Rinçage : <3 % CV (selon le modèle) ; distribution (pompe à seringue) : ≤5 % de CV à 5 μl, ≤2,5 % de CV à 20 μl, ≤1 % à 100 μl
1 ou 2 L (en option)
96, 384 et 1 536 puits ; compact et hauteur standard ; plaques solides et à fond filtrant (en option)
96 puits : Collecteur à 96 tubes, 300 μl/puits : 13 s ; 384 puits : Collecteur à 192 tubes, 100 μl/puits : 17 s ; 1536 puits : 10 μl/puits, deux collecteurs de 32 tubes : 36 s
Laveur / distributeur pour microplaque
1 à 250
50/60 Hz
1 μl
16,5 in
12,5 in
18 in
32 lb
Marquage CE et TUV. Conforme RoHS.
500 nl à 3 000 μl/puits
≤2 μl/puits
Programmable en minutes et secondes, jusqu’à 60 min.
14,5 kg
Débit élevé à faible ; débits optimisés pour les dosages de cellules
406PSU0SB
Lavage et distribution de microplaque à 1 536 puits (petit alésage, tubes empierrés de saphir) ; module de distribution 1 réactif - 1 pompe péristaltique (autoclavable, pointes de cassette/empierrées de saphir, acier ou plastique à 8 pointes (1 x 8) ) ; module de distribution 2 réactifs - 2 pompes à seringue [autoclavables/(2), collecteur/tube en acier à 16 tubes (1 x 16)] ; Ultrasonic Advantage
42 cm
31,8 cm
46 cm
100/240 V