Learn More
Acide élaïdique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7022187
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11402597
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A14832.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Conserver au frais
In human platelets incubated with arachidonic acid, elaidic acid inhibits HHT and HETE formation while inducing prostaglandin and thromboxane synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Dans les plaquettes humaines incubées avec de l‘acide arachidonique, l‘acide élaïdique inhibe la formation de HHT et de HETE tout en induisant la synthèse de prostaglandine et de thromboxane.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-79-8
Formule moléculaire C18H34O2
Poids moléculaire (g/mol) 282.468
Numéro MDL MFCD00063954
Clé InChI ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N
Synonyme elaidic acid, trans-oleic acid, trans-9-octadecenoic acid, 9-octadecenoic acid, e-oleic acid, 9-octadecenoic acid, e, e-octadec-9-enoic acid, trans-elaidic acid, 9-octadecenoic acid, 9e, elaidinsaure
CID PubChem 637517
ChEBI CHEBI:27997
Nom IUPAC Acide (E)-octadéc-9-énoïque
SMILES CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Elaidic Acid
Point de fusion 41°C to 45°C
Point d’ébullition 288°C (100 mm)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Plage de pourcentage du dosage 98%
Quantité 1 g
Beilstein 1726543
Merck Index 14,3533
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 282.47
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Elaidic acid