Learn More
Mettler Toledo™ Solution de nettoyage à base de pepsine-HCI
Élimine les contaminations protéiques de la membrane des électrodes de pH. La solution de nettoyage à base de pepsine/HCI Mettler Toledo™ préserve les performances de l’électrode et doit être utilisée après les mesures et avant l’étalonnage. La durée de traitement est d’environ 1 heure.
Marque: Mettler Toledo™ 51350100
27.92 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "21742" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : CAS : 7732-18-5 Poids : 0.25650kg Transport : UN number : 3265 Chem class : 8 Pack group : III
Description
L’électrode de pH est le principal outil de mesure du pH. Elle nécessite un entretien spécifique et une attention particulière. L’élimination de la contamination est nécessaire avant que l’électrode ne puisse être réétalonnée et utilisée pour une autre mesure.
Le rinçage à l’eau déionisée n’est pas suffisant lorsque la contamination protéique (et d’autres composants inorganiques) est présente ; la pepsine/HCl est recommandée dans ce cas.
- Disponible dans un flacon avec bouchon à vis pratique portant une étiquette simplifiée
- La fiche de données de sécurité et l’étiquette contiennent des informations conformément au système général harmonisé (SGH)
- La durée de traitement est d’environ 1 heure
Spécification
Transparent, incolore | |
Élimination de la contamination protéique et de la contamination par d’autres composants inorganiques du diaphragme et autres jonctions des électrodes de pH | |
1 | |
Électrodes de pH |
Nettoyant d’électrodes | |
Pepsine/HCL | |
250 ml |
Sécurité et traitement
- Cleaning solution Pepsin / HCl
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- EUH208-Contient pepsin. Peut produire une réaction allergique.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Hydrochloric acid, Pepsin A