Learn More
Mettler Toledo™ Électrolyte pour électrode sensible au gaz oxyde d’azote
Code produit. 12792803 Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
Quantité:
50 ml
Conditionnement:
50mL
Code produit. 12792803
Marque: Mettler Toledo™ 51340037
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour électrode sensible au gaz oxyde d’azote.
  • Quantité : 50 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Incolore
Description Électrolyte pour oxyde d’azote NOx, 25 ml
À utiliser avec (équipement) Électrode sensible au gaz oxyde d’azote
Type de solution de remplissage Électrolyte
Conditionnement 25 ml
Quantité 50 ml