Learn More
Cole-Parmer™ Unité de contrôle d’agitateur modulaire elements™
Agitateur entièrement personnalisable, conçu pour optimiser vos besoins d’agitation et votre espace de travail.
Marque: Cole-Parmer™ 84003-81
Informations supplémentaires : Poids : 0.95000kg
Description
Spécification
Jusqu’à 10 L | |
Plaques d’agitation modulaires | |
50/60 Hz | |
100 à 1 500 tr/min | |
Module de commande |
Contrôle jusqu’à 10 unités modulaires | |
Agitateur multipositions | |
Module de contrôle, cordon d’alimentation et adaptateur secteur | |
5 à 40°C | |
Numérique LCD |