missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ ELF1 Polyclonal Antibody

Description
Peptide sequence: VTLDGIPEVM ETQQVQEKYA DSPGASSPEQ PKRKKGRKTK PPRPDSPATT Sequence homology: Cow: 100%; Dog: 100%; Guinea Pig: 100%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 93%; Rabbit: 100%; Rat: 100%.
This gene encodes an E26 transformation-specific related transcription factor. The encoded protein is primarily expressed in lymphoid cells and acts as both an enhancer and a repressor to regulate transcription of various genes. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Spécification
Spécification
| Antigène | ELF1 |
| Applications | Immunohistochemistry, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 0.5 mg/mL |
| Conjugué | Unconjugated |
| Formule | PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide |
| Expression | ELF1 |
| Numéro d’ordre du gène | P32519 |
| Alias de gène | E74 like ETS transcription factor 1; E74-like factor 1; E74-like factor 1 (ets domain transcription factor); ELF 1; ELF1; Elf-1; ETS-like transcription factor Elf-1-like protein; ETS-related transcription factor Elf-1; ETS-related transcription factor elf-1-like protein; mElf 1; mElf-1; OTTHUMP00000018310; p70; Sts1 |
| Symboles de gène(s) | ELF1 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?