Learn More
Invitrogen™ ELISA-Light™ Immunoassay System with CSPD™ and Emerald-II™ Substrate/Enhancer Solution
Détection ultra-sensible d’antigènes ou d’anticorps dans de multiples formats d’immunoessai avec un marquage d’enzyme phosphatase alcaline.
Marque: Invitrogen™ T1024
Description
- Le format de dosage hétérogène augmente la sensibilité et la plage dynamique, et réduit l’interférence par des composés de test dans la partie détection du dosage (par rapport aux formats de dosages homogènes)
- La détection par immunoessai chimiluminescent permet une sensibilité accrue et une meilleure plage dynamique par rapport aux radio-immunodosages et immunoessais qui utilisent la détection colorimétrique ou fluorescente
- Une sensibilité élevée et une large plage dynamique permettent une détection sensible avec moins de dosages car la dilution de l’échantillon pour s’adapter à la plage dynamique du dosage est inutile
- Une grande variété de formulations de substrats prêtes à l’emploi permet à l’utilisateur d’optimiser précisément l’intensité du signal selon les exigences précises d’un dosage
- La cinétique du dosage luminescent permet d’effectuer des mesures, ce qui facilite les applications HTS où les dosages sont automatisés
- La détection d’immunoessais chimiluminescents fournit des applications polyvalentes telles que les immunoessais sandwich, les immunoessais compétitifs et les dosages de capture de sondes d’ADN
- Les immunoessais non radioactifs éliminent les préoccupations relatives à l’utilisation des radio-isotopes
Extension des limites de détection
Le système ELISA-Light offre une excellente combinaison de sensibilité élevée et de débit pour les dosages mesurés dans un luminomètre. Le système ELISA-Light étend considérablement les limites de détection pour la plupart des immunoessais déjà effectués selon les méthodes colorimétriques et isotopiques.
Multiples formulations de substrat / solution optimisante
Le kit contient des réactifs optimisés pour les ELISA chimiluminescents avec des marqueurs de phosphatase alcaline. Il est disponible dans plusieurs formulations de substrats chimiluminescents prêtes à l’emploi contenant le substrat CSPD ou CDP-Star™ avec des solutions optimisantes de luminescence Sapphire-II ou Emerald-II™. Plusieurs formulations de substrat / solution optimisante permettent à l’utilisateur d’optimiser des dosages spécifiques ou des luminomètres. La formulation spécifique qui fournira la sensibilité la plus élevée pour un dosage spécifique peut varier. Par conséquent, un kit d’échantillonneur ELISA contenant les quatre formulations de substrat / solution optimisante est disponible pour faciliter le développement des dosages.
Spécifications
- Méthode de détection : Chimiluminescence
- À utiliser avec (équipement) : Lecteur de microplaques
- Marqueur ou colorant : AP, phosphatase alcaline
Spécification
Système d’immunoessai avec substrat/solution d’activation | |
Chimiluminescence | |
Lecteur de microplaques | |
Phosphatase alcaline |
1,000 assays | |
AP | |
ELISA-Light™ | |
Chaque kit contient du réactif en quantité suffisante pour effectuer 1 000 dosages. Conserver à 4°C. |