Learn More
Fisherbrand™ Elmasonic Easy 10 avec couvercle
La gamme Fisherbrand Easy comprend une gamme de 9 tailles de dispositifs différentes avec des volumes de réservoirs allant de 0,8 à 28 litres. Le bain-marie à ultrasons contrôlé par microprocesseur avec technologie de balayage offre une solution de pointe.
Marque: Fisherbrand™
Informations supplémentaires : Poids : 2.00000kg
Description
- Transducteurs à ultrasons haute performance efficaces de 37 kHz
- Cuve de nettoyage en acier inoxydable résistant à la cavitation
- Panneau de commande convivial et clairement disposé ; scellé contre l’entrée de liquide pour protéger l’électronique
- Affichage LED pour le fonctionnement des ultrasons
- Commutateur rotatif pour faciliter la présélection du temps de nettoyage
- Fonctionnement continu ou fonctionnement à court terme compris entre 1 et 30 minutes
- Fonction de balayage permanent pour une distribution optimisée des champs sonores par modulation de fréquence
- Chauffage protégé contre le fonctionnement à sec
- Température sélectionnable par commutateur rotatif ; de 30°C à 80°C par incréments de 5°C (pour les unités H)
- Affichage LED pour le fonctionnement du chauffage (pour les unités H)
- Cordon d’alimentation amovible avec fiche CEI
- Seuil de température sélectionnable avec alarme
- Arrêt automatique de sécurité après 8 heures de fonctionnement continu
- Arrêt automatique de sécurité à une température de bain de 90°C
- Fonction pulsée
Spécification
Acier inoxydable | |
37 kHz | |
Couvercle |
LED | |
0,8 L |