Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Select MALAT1 Positive Control siRNA
Le siARN de contrôle positif Silencer™ Select MALAT1 est largement validé et constitue un contrôle idéal pour de nombreux aspects d’une expérience de siARN. 5nmol sont fournis.
Marque: Invitrogen™ 4455877
Code nomenclature Nacres: NA.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Le contrôle positif Silencer™ MALAT1 est extensivement validé et un ARNic de “test” idéal pour ceux qui commencent tout juste des expériences d’ARNic, car il est validé pour fonctionner dans plusieurs lignées cellulaires. Parce qu’il cible l’ARNm MALAT1, de nombreux dosages sont disponibles pour mesurer ses effets, y compris les RT-PCR en temps réel. Que sont les ARNic Silencer™ Select ? Les ARNic Silencer™ Select incorporent les toutes dernières améliorations de la conception des ARNic, des algorithmes de prédiction des effets hors cible et des modifications chimiques pour donner des ARNic d’une efficacité, puissance et spécificité inégalées. Résultats : moins d’expériences ratées en raison d’inhibition médiocre, et données phénotypiques plus propres et plus constantes.- ARNic de qualité supérieure, hautement purifié et prêt à l’emploi
- Testé fonctionnellement dans plusieurs lignées cellulaires courantes
- Comprend des modifications de Silencer™ Select pour une spécificité accrue
- Pour utilisation dans des cellules humaines, de souris et de rat
Spécification
Le siARN est fourni sous forme sèche dans un tube unique, avec de l’eau sans nucléase pour la remise en suspension, et doit être stocké à –20°C. | |
siARN | |
Non conjugué(e) | |
ARNsi | |
5 nmol | |
MALAT1 |
Contrôle positif | |
Transfection, ARNi | |
Silencer™ Select, Ambion™ | |
HPLC | |
Glace carbonique |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic