Learn More
Merck Kit de pièces de rechange pour porte-filtres de 25 mm
Pour la filtration de gaz ou liquides à des pressions en entrée de 20 à 700 bar
Marque: Merck XX45025RK
581.69 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Inclut : (3) vis à tête hexagonale en acier inoxydable, (3) joints toriques Buna-N traités LCR (2-018), (1) grille de support en acier inoxydable, (1) clé Allen™.Spécification
Non autoclavable | |
Vis en acier inoxydable et grille de support, joint torique Buna-N | |
2,2 cmsup2/sup | |
350 bars | |
3,2 cm | |
6,3 mm |
Kit de pièces de rechange | |
Non stérile | |
350 bar | |
Porte-filtres de laboratoire ou cyclones | |
0,25 in |