Learn More
Merck Bouchon en acier inoxydable, 1/4 po. NPT
Accessoires pour supports de filtres destinés à la préparation d’échantillons.
Marque: Merck YY1301009
73.16 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Millipore dispose d’une large sélection de raccords, adaptateurs, vannes, jauges et tubulures pouvant être utilisés avec les systèmes de filtration Millipore. Sauf exceptions mentionnées, le matériau de construction est l’acier inoxydable de la série 300. Les raccords Tri-Clamp (TC) sont référencés par convention comme 1 1/2 po., 2 po., etc. Les raccords TC 1 1/2 po. permettent de raccorder des tubes 1 po. ou 1 1/2 po. de diamètre extérieur. Les raccords TC de 2 in se raccordent à des tubes de 2 in de dia. ext. uniquement.Spécification
Non autoclavable | |
Récipients distributeurs à pression | |
Non stérile | |
2,5 mm |
Bouchons | |
Acier inoxydable | |
Porte-filtres de laboratoire ou cyclones |