Learn More
Merck Unités de filtration par centrifugation Amicon™ Ultra-2.0
La fonction de rotation inverse offre des récupérations constantes
226.00€ - 238.00€
Spécification
Matériau (membrane) | Cellulose régénérée |
---|---|
Zone de filtration | 1 cm2 |
À utiliser avec (application) | Concentration d’échantillons biologiques contenant des antigènes, des anticorps, des enzymes, des acides nucléiques ou des micro-organismes ; purification de composants macromoléculaires présents dans des extraits de culture de tissu ou des lysats cellulaires, élimination d’amorces, de coupleurs ou de marqueurs macromoléculaires provenant d’un mélange de réaction et élimination de protéines avant la HPLC ; dessalage et échange de tampon |
Comprend | Deux microtubes à centrifuger |
Force max. | 14 000 ×G pour une centrifugation de concentration ; 1000 × G pour une centrifugation inverse |
Includes: Deux microtubes à centrifuger
Code produit | Marque | MWCO | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | MWCO | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11592134
|
Merck
UFC201024 |
10 000 Da |
238.00€
24 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11512144
|
Merck
UFC203024 |
30 000 Da |
226.00€
24 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11582134
|
Merck
UFC200324 |
3000 Da |
235.00€
24 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13105096
|
Merck
UFC210024 |
100 000 Da |
226.00€
24 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Beschreibung
- Concentrent 2 ml jusqu’à 15 – 70 μl
- La butée fixe véritable permet une récupération constante sans rotation à sec
- La rotation inverse aide à la récupération des échantillons, en particulier avec de petits échantillons dilués
- La conception de la membrane verticale s’aligne avec le filtrat pour moins d’obstruction et un filtrage plus rapide
- La membrane à faible liaison Ultracel s’associe au boîtier vertical innovant pour fournir un traitement rapide des échantillons sans sacrifier la récupération
- Traitement rapide, avec 10 à 30 minutes de temps de rotation
Applications :
- Concentration d’échantillons biologiques contenant des antigènes, des anticorps, des enzymes, des acides nucléiques ou des microorganismes
- Purification de composants macromoléculaires présents dans des extraits de culture tissulaire ou des lysats cellulaires, élimination d’amorces, de liants ou de marqueurs macromoléculaires provenant d’un Reaction Mix et élimination de protéines avant la HPLC
- dessalage et échange de tampon
Spezifikation
Cellulose régénérée | |
Concentration d’échantillons biologiques contenant des antigènes, des anticorps, des enzymes, des acides nucléiques ou des micro-organismes ; purification de composants macromoléculaires présents dans des extraits de culture de tissu ou des lysats cellulaires, élimination d’amorces, de coupleurs ou de marqueurs macromoléculaires provenant d’un mélange de réaction et élimination de protéines avant la HPLC ; dessalage et échange de tampon | |
14 000 ×G pour une centrifugation de concentration ; 1000 × G pour une centrifugation inverse | |
2,0 ml | |
4,99 cm |
1 cm2 | |
Deux microtubes à centrifuger | |
24/boîte | |
0,196 in |