Learn More
Merck Anneaux de chambre de diffusion
Anneaux en plexiglas diamètre 14 mm à utiliser avec la chambre de diffusion
436.00€ - 515.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Kit de chambre de diffusion |
---|---|
Matériau | Plexiglas™ |
Type | Anneaux en Plexiglas™ |
Diamètre (impériale) | 0,55 in |
Diamètre (métrique) | 14 mm |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10035291
|
Merck
PR0001400 |
Pas de trou |
436.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 17-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10629131
|
Merck
PR0001401 |
Orifice de 0,59 mm |
515.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Disponible avec ou sans orifice
Spécification
Kit de chambre de diffusion | |
Anneaux en Plexiglas™ | |
14 mm |
Plexiglas™ | |
0,55 in |