Learn More
Merck Filtres à membrane en PVDF Durapore™ : Hydrophile : Taille des pores : 5,0 μ
Recommandés lorsqu’une récupération maximale est nécessaire
Marque: Merck SVWG04700
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Recommandés lorsqu’une récupération maximale est nécessaire.
Les membranes Durapore™ offrent des débits et une cadence élevés, des substances extractibles faibles et une large compatibilité chimique. La membrane hydrophile Durapore™ se lie beaucoup moins aux membranes en nylon, en nitrocellulose ou en PTFE.- Caractéristiques et avantages
Spécification
Non autoclavable | |
Blanc ; quadrillé | |
PVDF | |
Non stérile | |
Hydrophile | |
100 / boîte | |
Hydrophile | |
47 mm |
≥ 0,2 bars, air avec eau | |
Filtre à tamis | |
5 μm | |
> 15,4 ml/min x cm2 | |
100Pack | |
Membranes filtrantes | |
47 mm |