Learn More
Merck Filtres à membrane Express™ PLUS
Les membranes en polyéthersulfone blanc uni assurent une filtration ultra-rapide pour une grande variété d’applications
155.00€ - 824.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Couleur | Blanc |
Type de filtre | Filtre à tamis |
Matériau | PES |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du filtre | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du filtre | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10228250
|
Merck
GPWP04700 |
47 mm | 0,22 μm |
444.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10400041
|
Merck
GPWP01300 |
13 mm | 0,22 μm |
168.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10569022
|
Merck
GPWP02500 |
25 mm | 0,22 μm |
204.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10054590
|
Merck
GPWP09050 |
90 mm | 0,22 μm |
345.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10722151
|
Merck
GPWP14250 |
142 mm | 0,22 μm |
824.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10022433
|
Merck
HPWP01300 |
13 mm | 0,45 μm |
155.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10409183
|
Merck
HPWP14250 |
142 mm | 0,45 μm |
697.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10764974
|
Merck
HPWP09050 |
90 mm | 0,45 μm |
310.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10408023
|
Merck
HPWP02500 |
25 mm | 0,45 μm |
208.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10326353
|
Merck
HPWP04700 |
47 mm | 0,45 μm |
266.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 18-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Beschreibung
Les membranes en PES blanc uni garantissent une filtration ultra-rapide pour une grande variété d’applications
- Hydrophile, à haut débit, à faible liaison protéique
- Épaisseur : ≥150 μm et ≤200 μm
- Stérilisation : par autoclave (121°C à 1 bar), EO ou gamma
- Endotoxines bactériennes : 0,5 UE/ml
- Substances extractibles gravimétriques : < 1,5%
- Débit : 40 ml/min. cm2 à 2 bar, 25°C
Applications :
Offrent une filtration ultrarapide de milieux de culture de tissu, d’additifs, de tampons et d’autres solutions aqueuses. Cette membrane est également utilisée avec de nombreux dispositifs de filtration stérile prêts à l’emploi.
Spezifikation
Non autoclavable | |
Filtre à tamis | |
Non stérile | |
Hydrophile | |
Hydrophile |
Blanc | |
PES | |
Offrent une filtration ultrarapide de milieux de culture de tissu, d’additifs, de tampons et d’autres solutions aqueuses. Cette membrane est également utilisée avec de nombreux dispositifs de filtration stérile prêts à l’emploi. | |
Membranes filtrantes |