Learn More
Merck Millipore Collecteurs à vide pour support de filtre
Prennent en charge le vide pour la filtration simultanée de trois ou six échantillons de test
sur devis
Description
- Utilisez des supports de filtres en verre, en plastique ou en acier inoxydable Millipore équipés de bouchons perforés standard n° 8 sur les prises de support
- Les collecteurs se connectent à une source à vide unique et utilisent des vannes de commande séparées à chaque station pour un fonctionnement indépendant
- Utilisez les orifices d’aération de chaque station de collecteur en acier inoxydable pour fixer les supports de filtres Swinnex™ ou les unités de filtration Millex™ afin de maintenir la stérilité du côté aval du filtre de test
- Corps en acier inoxydable, vannes à trois voies, supports pour support de filtres ; poignées en aluminium anodisé ; connecteur de tuyau en acier inoxydable, bouchon de tuyau
- Unités autoclavables à 121°C (250°F)
- Corps en polychlorure de vinyle ; vanne à deux voies en acier inoxydable ; poignées et adaptateurs de tuyaux en polypropylène
- Non autoclavable