Learn More
Merck Manomètre, 0 à 7 bars
Accessoires pour supports de filtres destinés à la préparation d’échantillons.
Marque: Merck YY1301015
343.73 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Millipore dispose d’une large sélection de raccords, adaptateurs, vannes, jauges et tubulures pouvant être utilisés avec les systèmes de filtration Millipore. Sauf exception, le matériau de construction utilisé est l’acier inoxydable de la série 300.Les raccords Tri-Clamp (TC) sont référencés par convention comme 1 1/2 po, 2 po, etc. Les raccords TC de1 1/2 po permettent de raccorder des tubes de 1 po ou 1 1/2 po de diamètre extérieur. Les raccords TC de 2 po permettent de raccorder uniquement des tubes de 2 po de diamètre extérieur.Spécification
systèmes de filtration | |
Manomètre | |
6,35 cm |
Composants internes en acier inoxydable 316, fenêtre en polycarbonate | |
2,5 in |