Learn More
Merck HPTLC LiChrospher Silica Gel 60 Plates/Sheets
thin layer chromatography plates based on spherical silica particles
Marque:  Merck Chemicals 1056470001
Code nomenclature Nacres: NB.21
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 17664295
  • 1240.00€ / 25 pièces
Expédition estimée: 02-07-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Description
Description
Les plaques de Lichrospher™ HPTLC uniques sont les premières plaques de chromatographie en couche mince à base de particules de silice sphérique. Elles offrent le meilleur en termes de performances et de vitesse de chromatographie en couche mince, ce qui permet l’analyse à haut débit d’échantillons complexes.
Spécification
Spécification
3 à 20 min
25 plaques / boîte.
254 nm
0,1 à 0,5 µl
100 µm
20 cm
60 Å
Gel de silice LiChrospher 60 AMD résistant à l’eau F254 s, extra fin
Analyse rapide d’échantillons complexes pour une utilisation manuelle ou instrumentale
Gel de silice 60 F254 s
20 x 10 cm
10 cm