Learn More
Merck Filtres à membrane MF-Millipore™
Conçues pour fournir résistance, flexibilité et grande compatibilité chimique pour les séparations biologiques critiques
195.00€ - 875.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Couleur | Blanc |
Matériau | Esters de cellulose mixte (MCE) |
Stérilité | Non stérile |
À utiliser avec (application) | Pour les applications analytiques et de recherche. |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du filtre | Porosité | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du filtre | Porosité | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11784049
|
Merck
HAWP29325 |
293 mm | 0,45 μm | 25Pack |
875.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10369980
|
Merck
AAWG0250C |
25 mm | 0,8 μm | 100Pack |
195.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 15-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
- Composées de mélanges biologiquement inertes d’acétate de cellulose et de nitrate de cellulose
- Membranes MF-Millipore
- Couleur : Blanc
Pour les applications analytiques et de recherche
Spécification
Non autoclavable | |
Esters de cellulose mixte (MCE) | |
Pour les applications analytiques et de recherche. | |
Hydrophile |
Blanc | |
Non stérile | |
Membranes filtrantes |