Learn More
Merck Ensemble de filtration stérile Millex™-GP50
Filtration rapide avec faible liaison protéique
Marque:  Merck SLGP05010
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.41850kg
Code produit. 10064490
  • 186.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 06-02-2023
Description
Filtration rapide avec faible liaison protéique
Les unités de filtration pour seringues Millex™ avec membrane hydrophobe Fluoropore™ ou membrane en PES Millipore Express™ PLUS sont idéales pour la stérilisation en ligne des gaz et la ventilation des récipients stériles, et les filtres avec la membrane Fluoropore™ peuvent également être utilisés pour la stérilisation ou la clarification des solutions organiques. Il existe également des unités de filtration spécialisées pour protéger les transducteurs d’hémodialyse du sang et de l’humidité. Les unités de filtration Millex™ de 50 mm sont particulièrement utiles pour la protection de la ligne de vide. Toutes les unités sont bidirectionnelles.
Caractéristiques et avantages :
  • Les unités de filtration spécialisées protègent les transducteurs d’hémodialyse du sang et de l’humidité
  • Unités Millex™ de 50 mm idéales pour la protection de la ligne de vide
  • Toutes les unités hydrophobes Millex™ en PTFE sont bidirectionnelles
Applications : Stérilisation des gaz, protection de conduites sous vide, ventilation de récipients stériles, stérilisation et clarification de solutions organiques
Spécification
Spécification
Non autoclavable
Transparent
Hauteur : 7,1 cm
GP
PES
Stérile
Faible liaison protéinique, stérilisation de milieux de culture tissulaire, solutions de protéines ou solutions aqueuses
Eastar PLUS™
10/boîte
113deg;F
Ensemble de filtration Millex-GP50
2,79 in
5 cm
Transparent
Raccord cannelé avec embout Luer-Slip femelle à l’intérieur
Oui
PES
0,22 μm
19,6 cmsup2/sup
< 1 mL
Raccord cannelé avec embout Luer-Slip femelle à l’intérieur
Raccord cannelé avec embout Luer-Slip femelle à l’intérieur
45deg;C
4 L
7,1 cm
5 cm