Learn More
Merck Filtre pour seringue Millex™, Durapore™ (PVDF), 0,22 μm
Pour l’élimination des particules, la réduction des rapports signal-bruit et le maintien des lignes de base planes
Marque:  Merck SLGV033NS
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.20610kg
Code produit. 10040752
  • 238.00€ / 50 pièces
Expédition estimée: 16-04-2024
Description
Pour l’élimination des particules, la réduction des rapports signal-bruit et le maintien des lignes de base planes
Présentation des filtres pour seringues non stériles Millex™ avec membrane Durapore™ (en PVDF)
  • Faible liaison protéique pour minimiser l’interaction avec votre échantillon et optimiser la récupération
  • Compatibles avec les solutions aqueuses et organiques douces
  • Les matériaux du boîtier sont soit en polypropylène, soit en polyéthylène haute densité (PEHD), offrant de faibles niveaux de matières extractibles et une grande compatibilité chimique
Spécification
Spécification
Jaune
Polyfluorure de vinylidène (PVDF) hydrophile
0,22 μm
4,5 cm2
≤80 µl
Raccord Luer-Lok™ femelle
Millex™
Filtre pour seringue
27 mm
33 mm
Oui
Durapore en PVDF
Non stérile
Préparation des échantillons pour l’analyse
PP
Raccord Luer Slip mâle
Boîte de 50
< 100 mL
33 mm