Learn More
Merck Millex™ Syringe Filter, MCE, 0.22 μm
For removing particulates, reducing signal-to-noise ratios and maintaining flat baselines
Marque: Merck SLGS025NB
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.83700kg
Description
For removing particulates, reducing signal-to-noise ratios and maintaining flat baselines
Filtres pour seringues non stériles Millex™ avec membrane en MCE :- Le boîtier est fabriqué à partir d’un polychlorure de vinyle (PVC) peu extractible.
Applications :
Clarification des solutions aqueuses, filtration générale en laboratoire
Spécification
Oui | |
PVDF, ester de cellulose mixte | |
Non stérile | |
Préparation des échantillons pour l’analyse | |
Raccord Luer-Lok™ femelle | |
Millex™ | |
Filtre pour seringue | |
25 mm |
Esters de cellulose mixte (MCE) | |
0,22 μm | |
3,9 cm2 | |
PVC | |
Raccord Luer Slip mâle | |
250Pack | |
100 ml | |
25 mm |