Learn More
Merck Filtres en PTFE hydrophiles Millex Samplicity™
À utiliser avec le système de filtration Samplicity. Alimenté par le vide, le système requiert peu d’effort manuel pour filtrer 1 à 8 échantillons dans des flacons HPLC standard en quelques secondes, avec un taux de récupération supérieur à celui des filtres pour seringue.
Marque: Merck SAMPLG001
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.80100kg
Description
Présentation des filtres Millex Samplicity™ pour le système Samplicity™ G2- Le système de filtration Samplicity™ G2 permet une filtration sous vide de jusqu’à 8 échantillons à la fois, directement dans des flacons de HPLC.
- Filtration pour préparation d’échantillons de HPLC sans seringue
- Les filtres Millex Samplicity™ présentent des entonnoirs et des filtres intégrés pour un chargement d’échantillons plus facile
- Disponibles en tailles de pores de 0,20 µm et 0,45 µm avec les membranes en PTFE hydrophile et en PVDF Durapore™
Spécification
Entrée facile de l’entonnoir de chargement, pointe de sortie pour un transfert tout en douceur vers les flacons HPLC | |
Oui | |
PTFE (hydrophile) | |
Non stérile | |
Boîtier en polyéthylène haute densité (PEHD) | |
Lot de 96 | |
0,3 à 1,6 mL |
Code de filtre : LG | |
Système de filtration Samplicity™ G2 | |
0,2 μm | |
Préparation d’échantillon pour HPLC | |
96Pack | |
Filtre Millex™ Samplicity™ | |
25 mm |